Micro-Adson forceps
Micro-Adson forceps
Acier inoxydable, 120 mm, 1×2 teeth, Straight, 0,8×0,9 mm, 0,8 mm
N° de catalogue FSCI11019-12
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Micro-Adson forceps
N° de catalogue FSCI11019-12
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Micro-Adson forceps
Micro-Adson forceps
Acier inoxydable, 120 mm, 1×2 teeth, Straight, 0,8×0,9 mm, 0,8 mm
Prix
53,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
Spécifications
  • Longueur:
    120 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Seq:
    01
  • Style de pointe:
    1×2 teeth
  • Tip size:
    0,8×0,9 mm
  • Tip width:
    0,8 mm
  • Tip shape:
    Straight