Tissue forceps, 1×2 teeth
Acier inoxydable, 155 mm, 1×2 teeth, Straight, 2,5×1,7 mm
N° de catalogue FSCI11021-15
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:155 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:04
- Style de pointe:1×2 teeth
- Tip size:2,5×1,7 mm
- Tip shape:Straight