Wagner scissors
Sharp/sharp, straight tips, 120 mm, 30 mm
N° de catalogue FSCI14068-12
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à :
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Spécifications
- Type:Sharp/sharp, straight tips
- Longueur:120 mm
- Seq:02
- Longueur de lame:30 mm