Tissue forceps, 2×3 teeth
Tissue forceps, 2×3 teeth
Acier inoxydable, 145 mm, 2x3 teeth, Straight, 2,9×2 mm
N° de catalogue FSCI11022-14
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Tissue forceps, 2×3 teeth
N° de catalogue FSCI11022-14
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Tissue forceps, 2×3 teeth
Tissue forceps, 2×3 teeth
Acier inoxydable, 145 mm, 2x3 teeth, Straight, 2,9×2 mm
Prix
27,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
Spécifications
  • Longueur:
    145 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Seq:
    01
  • Style de pointe:
    2x3 teeth
  • Tip size:
    2,9×2 mm
  • Tip shape:
    Straight