Adson forceps
Adson forceps
Acier inoxydable, 120 mm, 1×2 teeth, Straight, 1,5×0,8 mm, 1,5 mm
N° de catalogue FSCI11027-12
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Adson forceps
N° de catalogue FSCI11027-12
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Adson forceps
Adson forceps
Acier inoxydable, 120 mm, 1×2 teeth, Straight, 1,5×0,8 mm, 1,5 mm
Prix
24,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
Spécifications
  • Longueur:
    120 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Seq:
    03
  • Style de pointe:
    1×2 teeth
  • Tip size:
    1,5×0,8 mm
  • Tip width:
    1,5 mm
  • Tip shape:
    Straight