Narrow pattern forceps
Acier inoxydable, 160 mm, Serrated, Curved, 2,35×1,5 mm, 2,35 mm
N° de catalogue FSCI11003-16
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:160 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:09
- Style de pointe:Serrated
- Tip size:2,35×1,5 mm
- Tip width:2,35 mm
- Tip shape:Curved