Standard pattern forceps
Acier inoxydable, 145 mm, Serrated, Curved, 3,25×1,6 mm, 3,25 mm
N° de catalogue FSCI11001-14
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Standard pattern forceps
N° de catalogue FSCI11001-14
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:145 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:06
- Style de pointe:Serrated
- Tip size:3,25×1,6 mm
- Tip width:3,25 mm
- Tip shape:Curved