Standard pattern forceps
Acier inoxydable, 180 mm, Serrated, Curved, 3,7×1,85 mm, 3,7 mm
N° de catalogue FSCI11001-18
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Standard pattern forceps
N° de catalogue FSCI11001-18
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:180 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:10
- Style de pointe:Serrated
- Tip size:3,7×1,85 mm
- Tip width:3,7 mm
- Tip shape:Curved