Standard pattern forceps
Acier inoxydable, 200 mm, Serrated, Curved, 3,75×1,9 mm, 3,75 mm
N° de catalogue FSCI11001-20
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Standard pattern forceps
N° de catalogue FSCI11001-20
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:200 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:12
- Style de pointe:Serrated
- Tip size:3,75×1,9 mm
- Tip width:3,75 mm
- Tip shape:Curved