Narrow pattern forceps
Narrow pattern forceps
Acier inoxydable, 130 mm, Serrated, Straight, 2,15×1,3 mm, 2,15 mm
N° de catalogue FSCI11002-13
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Narrow pattern forceps
N° de catalogue FSCI11002-13
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Narrow pattern forceps
Narrow pattern forceps
Acier inoxydable, 130 mm, Serrated, Straight, 2,15×1,3 mm, 2,15 mm
Prix
17,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Longueur:
    130 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Seq:
    03
  • Style de pointe:
    Serrated
  • Tip size:
    2,15×1,3 mm
  • Tip width:
    2,15 mm
  • Tip shape:
    Straight