Gerald forceps
Acier inoxydable, 180 mm, Serrated, Straight, 1,4×1 mm
N° de catalogue FSCI11014-18
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:180 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:01
- Style de pointe:Serrated
- Tip size:1,4×1 mm
- Tip shape:Straight