Semken forceps
Semken forceps
Acier inoxydable, 150 mm, Serrated, Curved, 1,5×1,1 mm, 1,5 mm
N° de catalogue FSCI11009-15
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Semken forceps
N° de catalogue FSCI11009-15
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Semken forceps
Semken forceps
Acier inoxydable, 150 mm, Serrated, Curved, 1,5×1,1 mm, 1,5 mm
Prix
29,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
Spécifications
  • Longueur:
    150 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Seq:
    04
  • Style de pointe:
    Serrated
  • Tip size:
    1,5×1,1 mm
  • Tip width:
    1,5 mm
  • Tip shape:
    Curved