Potts-Smith forceps
Acier inoxydable, 180 mm, Serrated, Straight, 1,25×1 mm
N° de catalogue FSCI11012-18
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Potts-Smith forceps
N° de catalogue FSCI11012-18
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Potts-Smith forceps
Potts-Smith forceps
Acier inoxydable, 180 mm, Serrated, Straight, 1,25×1 mm
Prix
24,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
Spécifications
  • Longueur:
    180 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Style de pointe:
    Serrated
  • Tip size:
    1,25×1 mm
  • Tip shape:
    Straight