Potts-Smith forceps
Acier inoxydable, 250 mm, Serrated, Straight, 2×1,6 mm
N° de catalogue FSCI11012-25
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:250 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:07
- Style de pointe:Serrated
- Tip size:2×1,6 mm
- Tip shape:Straight