Fine scissors, extra large loops
Fine scissors, extra large loops
Blunt/blunt, straight tips, large loops, 95 mm, 14 mm
N° de catalogue FSCI14108-09
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Fine scissors, extra large loops
N° de catalogue FSCI14108-09
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Fine scissors, extra large loops
Fine scissors, extra large loops
Blunt/blunt, straight tips, large loops, 95 mm, 14 mm
Prix
58,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Spécifications
  • Type:
    Blunt/blunt, straight tips, large loops
  • Longueur:
    95 mm
  • Seq:
    02
  • Longueur de lame:
    14 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.