Mayo scissors
Mayo scissors
Blunt/blunt, straight tips, Toughcut®, 170 mm, 45 mm, +
N° de catalogue FSCI14110-17
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Mayo scissors
N° de catalogue FSCI14110-17
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Mayo scissors
Mayo scissors
Blunt/blunt, straight tips, Toughcut®, 170 mm, 45 mm, +
Prix
64,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST Each
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Spécifications
  • Type:
    Blunt/blunt, straight tips, Toughcut®
  • Longueur:
    170 mm
  • Seq:
    04
  • Serrated:
    +
  • Longueur de lame:
    45 mm