Strabismus scissors
Strabismus scissors
Blunt/blunt, straight tips, 115 mm, 23 mm
N° de catalogue FSCI14074-11
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Strabismus scissors
N° de catalogue FSCI14074-11
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Strabismus scissors
Strabismus scissors
Blunt/blunt, straight tips, 115 mm, 23 mm
Prix
60,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Spécifications
  • Type:
    Blunt/blunt, straight tips
  • Longueur:
    115 mm
  • Seq:
    04
  • Longueur de lame:
    23 mm