Extra fine Graefe forceps
Extra fine Graefe forceps
Acier inoxydable, 100 mm, Serrated, Curved, 0,5×0,5 mm, 0,5 mm
N° de catalogue FSCI11152-10
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Extra fine Graefe forceps
N° de catalogue FSCI11152-10
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Extra fine Graefe forceps
Extra fine Graefe forceps
Acier inoxydable, 100 mm, Serrated, Curved, 0,5×0,5 mm, 0,5 mm
Prix
59,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Longueur:
    100 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Seq:
    02
  • Style de pointe:
    Serrated
  • Tip size:
    0,5×0,5 mm
  • Tip width:
    0,5 mm
  • Tip shape:
    Curved