Ring forceps
Ring forceps
Acier inoxydable, 85 mm, Smooth, Straight, 1,5×0,45 mm
N° de catalogue FSCI11101-09
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Ring forceps
N° de catalogue FSCI11101-09
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Ring forceps
Ring forceps
Acier inoxydable, 85 mm, Smooth, Straight, 1,5×0,45 mm
Prix
66,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
For transport of tissue and organs. A limit screw prevents excessive applied pressure.
Spécifications
  • Longueur:
    85 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Seq:
    01
  • Style de pointe:
    Smooth
  • Tip size:
    1,5×0,45 mm
  • Tip shape:
    Straight