Graefe forceps
Acier inoxydable, 100 mm, Serrated, Straight, 0,8×0,7 mm, 0,8 mm
N° de catalogue FSCI11050-10
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:100 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Style de pointe:Serrated
- Tip size:0,8×0,7 mm
- Tip width:0,8 mm
- Tip shape:Straight