Graefe forceps
Graefe forceps
Acier inoxydable, 100 mm, Serrated, Curved, 0,8×0,7 mm, 0,8 mm
N° de catalogue FSCI11051-10
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Graefe forceps
N° de catalogue FSCI11051-10
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Graefe forceps
Graefe forceps
Acier inoxydable, 100 mm, Serrated, Curved, 0,8×0,7 mm, 0,8 mm
Prix
52,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Longueur:
    100 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Seq:
    03
  • Style de pointe:
    Serrated
  • Tip size:
    0,8×0,7 mm
  • Tip width:
    0,8 mm
  • Tip shape:
    Curved