Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Hardened fine scissors

Hardened fine scissors

Sharp/sharp, straight tips, 110 mm, 26 mm
N° de catalogue FSCI14090-11
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Hardened fine scissors
N° de catalogue FSCI14090-11
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Hardened fine scissors
Hardened fine scissors

Sharp/sharp, straight tips, 110 mm, 26 mm

Prix
76,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These scissors are made of stainless steel.

Spécifications
  • Type:
    Sharp/sharp, straight tips
  • Longueur:
    110 mm
  • Seq:
    06
  • Longueur de lame:
    26 mm