Fine scissors
Fine scissors
Sharp/sharp, curved tips, Ceramacut®, 90 mm, 22 mm, +
Catalogus # FSCI14959-09
Marketsource
Leverancier:   FINE SCIENCE TOOLS
Fine scissors
Catalogus # FSCI14959-09
Leverancier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Fine scissors
Fine scissors
Sharp/sharp, curved tips, Ceramacut®, 90 mm, 22 mm, +
Price
256,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of ceramic coated stainless steel.
Specificaties
  • Type:
    Sharp/sharp, curved tips, Ceramacut®
  • Longueur:
    90 mm
  • Seq:
    02
  • Serrated:
    +
  • Longueur de lame:
    22 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.