Live insect forceps
Live insect forceps
Acier inoxydable, 100 mm, Sharp, Straight, 0,9×0,15 mm
N° de catalogue FSCI26029-10
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Live insect forceps
N° de catalogue FSCI26029-10
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Live insect forceps
Live insect forceps
Acier inoxydable, 100 mm, Sharp, Straight, 0,9×0,15 mm
Prix
24,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
Spécifications
  • Longueur:
    100 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Seq:
    01
  • Style de pointe:
    Sharp
  • Tip size:
    0,9×0,15 mm
  • Tip shape:
    Straight