S&T Vessel dilating forceps, angled 10°
S&T Vessel dilating forceps, angled 10°
Acier inoxydable, 110 mm, Angled (10°), Ø 0,2 mm
N° de catalogue FSCI00125-11
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
S&T Vessel dilating forceps, angled 10°
N° de catalogue FSCI00125-11
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
S&T Vessel dilating forceps, angled 10°
S&T Vessel dilating forceps, angled 10°
Acier inoxydable, 110 mm, Angled (10°), Ø 0,2 mm
Prix
322,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
Spécifications
  • Longueur:
    110 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Seq:
    02
  • Tip size:
    Ø 0,2 mm
  • Tip shape:
    Angled (10°)
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.