Standard pattern forceps
Acier inoxydable, 120 mm, Serrated, Straight, 2,5×1,35 mm, 2,5 mm
N° de catalogue FSCI11000-12
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Standard pattern forceps
N° de catalogue FSCI11000-12
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:120 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:02
- Style de pointe:Serrated
- Tip size:2,5×1,35 mm
- Tip width:2,5 mm
- Tip shape:Straight