Standard pattern forceps
Standard pattern forceps
Acier inoxydable, 250 mm, Serrated, Straight, 3,9×2 mm, 3,9 mm
N° de catalogue FSCI11000-25
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Standard pattern forceps
N° de catalogue FSCI11000-25
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Standard pattern forceps
Standard pattern forceps
Acier inoxydable, 250 mm, Serrated, Straight, 3,9×2 mm, 3,9 mm
Prix
31,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
Spécifications
  • Longueur:
    250 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Seq:
    13
  • Style de pointe:
    Serrated
  • Tip size:
    3,9×2 mm
  • Tip width:
    3,9 mm
  • Tip shape:
    Straight