Surgical scissors, sharp
Surgical scissors, sharp
Sharp/sharp, straight tips, 130 mm, 42 mm
N° de catalogue FSCI14002-13
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Surgical scissors, sharp
N° de catalogue FSCI14002-13
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Surgical scissors, sharp
Surgical scissors, sharp
Sharp/sharp, straight tips, 130 mm, 42 mm
Prix
34,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Spécifications
  • Type:
    Sharp/sharp, straight tips
  • Longueur:
    130 mm
  • Seq:
    04
  • Longueur de lame:
    42 mm