Surgical scissors, sharp-blunt
Sharp/blunt, straight tips, 145 mm, 47 mm
N° de catalogue FSCI14001-14
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Surgical scissors, sharp-blunt
N° de catalogue FSCI14001-14
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Aller à :
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Spécifications
- Type:Sharp/blunt, straight tips
- Longueur:145 mm
- Seq:06
- Longueur de lame:47 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.