Metzenbaum scissors
Metzenbaum scissors
Sharp/blunt, straight tips, 145 mm, 31 mm
N° de catalogue FSCI14024-14
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Metzenbaum scissors
N° de catalogue FSCI14024-14
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Metzenbaum scissors
Metzenbaum scissors
Sharp/blunt, straight tips, 145 mm, 31 mm
Prix
55,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Spécifications
  • Type:
    Sharp/blunt, straight tips
  • Longueur:
    145 mm
  • Seq:
    03
  • Longueur de lame:
    31 mm