Fine scissors, sharp-blunt
Fine scissors, sharp-blunt
Sharp/blunt, straight tips, 100 mm, 27 mm
N° de catalogue FSCI14028-10
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Fine scissors, sharp-blunt
N° de catalogue FSCI14028-10
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Fine scissors, sharp-blunt
Fine scissors, sharp-blunt
Sharp/blunt, straight tips, 100 mm, 27 mm
Prix
56,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Spécifications
  • Type:
    Sharp/blunt, straight tips
  • Longueur:
    100 mm
  • Seq:
    02
  • Longueur de lame:
    27 mm