Fine scissors, sharp
Fine scissors, sharp
Sharp/sharp, straight tips, 105 mm, 25 mm
N° de catalogue FSCI14161-10
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Fine scissors, sharp
N° de catalogue FSCI14161-10
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Fine scissors, sharp
Fine scissors, sharp
Sharp/sharp, straight tips, 105 mm, 25 mm
Prix
92,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Spécifications
  • Type:
    Sharp/sharp, straight tips
  • Longueur:
    105 mm
  • Seq:
    10
  • Longueur de lame:
    25 mm