Mayo scissors
Blunt/blunt, straight tips, 150 mm, 39 mm
N° de catalogue FSCI14010-15
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à :
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Spécifications
- Type:Blunt/blunt, straight tips
- Longueur:150 mm
- Seq:02
- Longueur de lame:39 mm