Mayo scissors
Blunt/blunt, straight tips, 170 mm, 45 mm
N° de catalogue FSCI14010-17
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à :
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Spécifications
- Type:Blunt/blunt, straight tips
- Longueur:170 mm
- Seq:04
- Longueur de lame:45 mm