Mayo scissors
Mayo scissors
Blunt/blunt, curved tips, 170 mm, 45 mm
N° de catalogue FSCI14011-17
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Mayo scissors
N° de catalogue FSCI14011-17
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Mayo scissors
Mayo scissors
Blunt/blunt, curved tips, 170 mm, 45 mm
Prix
48,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Spécifications
  • Type:
    Blunt/blunt, curved tips
  • Longueur:
    170 mm
  • Seq:
    03
  • Longueur de lame:
    45 mm
  • Cat. No.:
    FSCI14011-17