Mayo-Noble scissors
Blunt/blunt, straight tips, 165 mm, 37 mm
N° de catalogue FSCI14014-17
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à :
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Spécifications
- Type:Blunt/blunt, straight tips
- Longueur:165 mm
- Seq:02
- Longueur de lame:37 mm