Mayo-Noble scissors
Mayo-Noble scissors
Blunt/blunt, curved tips, 165 mm, 37 mm
N° de catalogue FSCI14015-17
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Mayo-Noble scissors
N° de catalogue FSCI14015-17
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Mayo-Noble scissors
Mayo-Noble scissors
Blunt/blunt, curved tips, 165 mm, 37 mm
Prix
83,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Spécifications
  • Type:
    Blunt/blunt, curved tips
  • Longueur:
    165 mm
  • Seq:
    01
  • Longueur de lame:
    37 mm