Dumont #3 forceps
#3, Dumostar, 120 mm, Standard, Straight, 0,17×0,1 mm
N° de catalogue FSCI11293-00
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Dumont #3 forceps
N° de catalogue FSCI11293-00
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Dumont #3 forceps
Dumont #3 forceps
#3, Dumostar, 120 mm, Standard, Straight, 0,17×0,1 mm
Prix
50,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
  • Type:
    #3
  • Longueur:
    120 mm
  • Matière:
    Dumostar
  • Seq:
    01
  • Style de pointe:
    Standard
  • Tip size:
    0,17×0,1 mm
  • Tip shape:
    Straight