Dumont forceps, micro-blunted tips
#5, Inox, 110 mm, Standard, Straight, 0,1×0,06 mm
N° de catalogue FSCI11253-20
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Dumont forceps, micro-blunted tips
N° de catalogue FSCI11253-20
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:#5
- Longueur:110 mm
- Matière:Inox
- Seq:03
- Style de pointe:Standard
- Tip size:0,1×0,06 mm
- Tip shape:Straight