Dumont forceps, micro-blunted tips
#5/90, Inox, 110 mm, Standard, Angled (90°), 0,1×0,06 mm
N° de catalogue FSCI11253-29
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Dumont forceps, micro-blunted tips
N° de catalogue FSCI11253-29
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:#5/90
- Longueur:110 mm
- Matière:Inox
- Seq:01
- Style de pointe:Standard
- Tip size:0,1×0,06 mm
- Tip shape:Angled (90°)