Dumont #7 forceps
Dumont #7 forceps
#7, Dumoxel, 115 mm, Biology, Curved, 0,07×0,04 mm
N° de catalogue FSCI11272-30
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Dumont #7 forceps
N° de catalogue FSCI11272-30
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Dumont #7 forceps
Dumont #7 forceps
#7, Dumoxel, 115 mm, Biology, Curved, 0,07×0,04 mm
Prix
46,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Type:
    #7
  • Longueur:
    115 mm
  • Matière:
    Dumoxel
  • Seq:
    3
  • Style de pointe:
    Biology
  • Tip size:
    0,07×0,04 mm
  • Tip shape:
    Curved