Dumont forceps, micro-blunted tips
#7, Inox, 120 mm, Standard, Curved, 0,17×0,1 mm
N° de catalogue FSCI11273-22
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Dumont forceps, micro-blunted tips
N° de catalogue FSCI11273-22
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:#7
- Longueur:120 mm
- Matière:Inox
- Seq:06
- Style de pointe:Standard
- Tip size:0,17×0,1 mm
- Tip shape:Curved