Adson forceps
Acier inoxydable, 120 mm, Cross serrated, Straight, 1,5×1,3 mm, 1,5 mm
N° de catalogue FSCI11506-12
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:120 mm
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:01
- Style de pointe:Cross serrated
- Tip size:1,5×1,3 mm
- Tip width:1,5 mm
- Tip shape:Straight