Dumont #7 forceps
#7, Dumostar, 115 mm, Standard, Curved, 0,17×0,1 mm
N° de catalogue FSCI11297-00
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:#7
- Longueur:115 mm
- Matière:Dumostar
- Seq:4
- Style de pointe:Standard
- Tip size:0,17×0,1 mm
- Tip shape:Curved