Semken forceps
Titane, 150 mm, Serrated, Straight, 1,5×1,1 mm, 1,5 mm
N° de catalogue FSCI11608-15
Marketsource
Fournisseur: FINE SCIENCE TOOLS
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Longueur:150 mm
- Matière:Titane
- Seq:01
- Style de pointe:Serrated
- Tip size:1,5×1,1 mm
- Tip width:1,5 mm
- Tip shape:Straight