Colonne de pré-traitement par switching-column, MSpak GF-4A
MSpak GF-4A, Analytique, Acier inoxydable, 400 Å, 9 µm, 4,60 mm, 10 mm, 1,0 ml/min
Catalog # 554-2950
Supplier: Resonac
Jump to:
Product Details & Documents
Pour un nettoyage efficace, inverser le sens du flux.
- Taux d'élimination des protéines plus élevé que les colonnes PK
- Ne convient pas à la purification de composés hydrophiles, choisir plutôt les colonnes MSpak PK
Specifications
- Type de colonne:Analytique
- Débit:1,0 ml/min
- Ø int.:4,60 mm
- Granulométrie:9 µm
- Taille de pore:400 Å
- Désignation:MSpak GF-4A
- Longueur:10 mm
- Matériau de colonne:Acier inoxydable
- Plage de pH:2 - 9
- Cat. No.:554-2950
- Temperature limit:4...60 °C
- Pression max.:1,0 MPa (10 bar)