Solid sampler, SiloDrill
Product Details & Documents
Spécialement conçu pour le prélèvement d'échantillons dans les citernes. Lorsque des marchandises en vrac sont transportées sur de longues distances (dans un camion ou dans un wagon... ), on peut assister à une sédimentation de ces marchandises. Si l'on prélève alors un échantillon uniquement à la surface, le résultat n'est pas représentatif. Avec le préleveur pour citerne, un échantillon peut être prélevé dans les couches inférieures de marchandises. Le préleveur est introduit dans la marchandise et n'est ouvert que lorsqu'il a atteint la profondeur souhaitée. La rallonge permet de descendre jusqu'à 3 m de profondeur. Outre les citernes, le préleveur convient aussi parfaitement aux différents emballages de produits en vrac dans les domaines pharmaceutique, chimique, alimentaire et des produits d'agrément etc. SiloDrill longueur 1500 mm, Capacité de traitement 400 ml, Ø 90/40 mm. Tube rallonge longueur 1000 mm.
- Chamber is opened and closed manually
- Drill tip for easy boring
- Using extension rods, samples are taken from depths of up to 3,5 metres
Documents
SiloDrill Sampler
Videos
Specifications
- Ø:90 mm
- Volume:400 ml
- Désignation:Echantillonneur
- Longueur:1500 mm
- Matière:Acier inoxydable V2A (1.4301)