Flow meters
Débitmètre pour liquides hautement agressifs, avec filetage de connecteur G 1 1/4", 5 - 90 l/min, ± 1 %, PVDF, Hastelloy C4, FKM, max.4 bar
N° de catalogue BURK5700-0141
Fournisseur: BURKLE
Aller à :
Product Details & Documents
These flow meters are compact and fully electronic for electric drum and container pumps, also used for low viscosity media.
- Measurement by the turbine wheel principle
- Can be calibrated depending on the medium
- Different versions for many different applications
- Automatic switch on when flow is recognized
- Four resettable part ranges and one fixed total range
Spécifications
- Débit:5 - 90 l/min
- Désignation:Débitmètre pour liquides hautement agressifs, avec filetage de connecteur G 1 1/4"
- Matière:PVDF, Hastelloy C4, FKM
- Seq:03
- Précision:± 1 %
- Pression:max.4 bar