Screw top vials
Vials, 4,00 ml, 1475×45 mm, incolore, Non, 13-425
N° de catalogue SUPL854190
Fournisseur:   Merck
Screw top vials
N° de catalogue SUPL854190
Fournisseur:  Merck
Screw top vials
Vials, 4,00 ml, 1475×45 mm, incolore, Non, 13-425
Prix
27,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Avec bouchon:
    Non
  • Taille du bouchon:
    13-425
  • Ø×h:
    1475×45 mm
  • Capacité:
    4,00 ml
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    Vials
  • Seq:
    14