Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Screw top vials

Screw top vials

Vials, 40,00 ml, 28×95 mm, incolore, Non, 24-400
N° de catalogue SIAL27379
Fournisseur:   Merck
Screw top vials
N° de catalogue SIAL27379
Fournisseur:  Merck
Screw top vials

Vials, 40,00 ml, 28×95 mm, incolore, Non, 24-400

Prix
164,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 SET
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
Spécifications
  • Avec bouchon:
    Non
  • Taille du bouchon:
    24-400
  • Ø×h:
    28×95 mm
  • Capacité:
    40,00 ml
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    Vials
  • Seq:
    19
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.